Learn More
D-(-)-Isoascorbinsäure, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7050272
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
89-65-6
C6H7NaO6
198.11
MFCD00005378
IFVCRSPJFHGFCG-HXPAKLQESA-N
erythorbic acid, isoascorbic acid, d-araboascorbic acid, d-isoascorbic acid, araboascorbic acid, d-erythorbic acid, isovitamin c, neo-cebicure, saccharosonic acid, mercate 5
54675810
CHEBI:51438
sodium 5-[(1S)-1,2-dihydroxyethyl]-3-hydroxy-2,4-dioxooxolan-3-ide
[Na+].OC[C@H](O)C1OC(=O)[C-](O)C1=O
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
89-65-6
C6H7NaO6
198.11
MFCD00005378
IFVCRSPJFHGFCG-HXPAKLQESA-N
erythorbic acid, isoascorbic acid, d-araboascorbic acid, d-isoascorbic acid, araboascorbic acid, d-erythorbic acid, isovitamin c, neo-cebicure, saccharosonic acid, mercate 5
54675810
CHEBI:51438
sodium 5-[(1S)-1,2-dihydroxyethyl]-3-hydroxy-2,4-dioxooxolan-3-ide
[Na+].OC[C@H](O)C1OC(=O)[C-](O)C1=O
D-(-)-Isoascorbic acid is used as antioxidant especially in brewing industry, reducing agent in photography. And it is also used in food industry, as food additives.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material D-(-)-Isoascorbic acid
Schmelzpunkt 169°C to 172°C (decomposition)
Geruch Odorless
Menge 100 g
Merck Index 14,5126
Löslichkeitsinformationen Soluble in alcohol,pyridine and water.
Formelmasse 176.12
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Pulver