Learn More
D,L-Alanosin-15N2, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | D,L-Alanosine-15N2 |
| CAS | 1219187-51-5 |
| Summenformel | C3H7N15N2O4 |
| Menge | 1 mg |
| Synonym | 3-(Hydroxynitrosoamino)-D,L-alanine-15N2 |
| InChI-Formel | InChI=1S/C3H7N3O4/c4-2(3(7)8)1-6(10)5-9/h2,9H,1,4H2,(H,7,8)/i5+1,6+1 |
| SMILES | NC(C[15N](O)[15N]=O)C(=O)O |
| IUPAC-Name | (2-Amino-2-carboxyethyl)-hydroxyimino-oxido(15N)azanium |
| Molekulargewicht (g/mol) | 151.09 |
| Formelmasse | 151.0377 |