Learn More
D,L-beta-Chloroalanine Methyl Ester Hydrochloride, TRC
Artikelnummer. 30359427
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
2.5 g
Packungsgröße:
2.50 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30359427 250 mg 250 Milligramm
30354485 2.5 g 2.50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30359427 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC364210250MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 33646-31-0
Summenformel C4 H8 Cl N O2 . Cl H
Molekulargewicht (g/mol) 174.03
Synonym Alanine, 3-chloro-, methyl ester, hydrochloride (1:1) (ACI), Alanine, 3-chloro-, methyl ester, hydrochloride (6CI, 7CI, 8CI, 9CI), 3-Chloroalanine methyl ester hydrochloride, DL-3-Chloroalanine methyl ester hydrochloride, NSC 170313, NSC 77696, 3-Chloro-DL-alanine methyl ester hydrochloride, β-Chloro-DL-alanine methyl ester hydrochloride, Methyl 2-amino-3-chloropropanoate hydrochloride
IUPAC-Name methyl 2-amino-3-chloropropanoate;hydrochloride
SMILES Cl.COC(=O)C(N)CCl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material D,L-beta-Chloroalanine Methyl Ester Hydrochloride
Menge 250 mg
InChI-Formel InChI=1S/C4H8ClNO2.ClH/c1-8-4(7)3(6)2-5;/h3H,2,6H2,1H3;1H
Formelmasse 173.001