Learn More
D,L-Stepholidin, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | D,L-Stepholidine |
| CAS | 16562-14-4 |
| Summenformel | C19 H21 N O4 |
| Menge | 0.5 mg |
| Synonym | 6H-Dibenzo[a,g]quinolizine-2,10-diol','5,8,13,13a-tetrahydro-3,9-dimethoxy-, 6H-Dibenzo[a,g]quinolizine-2,10-diol','5,8,13,13a-tetrahydro-3,9-dimethoxy-','(±)-, Berbine-2,10-diol','3,9-dimethoxy-','(±)- (8CI), 5,8,13,13a-Tetrahydro-3,9-dimethoxy-6H-dibenzo[a,g]quinolizine-2,10-diol, (±)-Stepholidine, 3,9-Dimethoxy-6,8,13,13a-tetrahydro-5H-isoquinolino[2,1-b]isoquinoline-2,10-diol, DL-Stepholidine |
| InChI-Formel | InChI=1S/C19H21NO4/c1-23-18-8-12-5-6-20-10-14-11(3-4-16(21)19(14)24-2)7-15(20)13(12)9-17(18)22/h3-4,8-9,15,21-22H,5-7,10H2,1-2H3 |
| SMILES | COc1cc2CCN3Cc4c(CC3c2cc1O)ccc(O)c4OC |
| IUPAC-Name | 3,9-Dimethoxy-6,8,13,13a-tetrahydro-5H-isochinolino[2,1-b]isochinolin-2,10-diol |
| Molekulargewicht (g/mol) | 327.37 |
| Formelmasse | 327.1471 |