Learn More
D,L-Sulforaphane, TRC
Artikelnummer. 17969344
Change view
Click to view available options
Menge:
25 mg
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Milligramm
250 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
17969344 1 g 1 Gramm
17938304 25 mg 25 Milligramm
17959724 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 17969344 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCS6991151G
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 4478-93-7
Summenformel C6 H11 N O S2
Molekulargewicht (g/mol) 177.29
Synonym Isothiocyanic acid, 4-(methylsulfinyl)butyl ester (8CI), Sulforaphan (6CI), 1-Isothiocyanato-4-(methylsulfinyl)butane, 4-Methylsulfinylbutyl isothiocyanate, BroccoPhane, Detoxophane, Sulforaphane, Butane, 1-isothiocyanato-4-(methylsulfinyl)-
IUPAC-Name 1-isothiocyanato-4-methylsulfinylbutane
SMILES CS(=O)CCCCN=C=S
Spezifikation
Chemischer Name oder Material DL-Sulforaphane
Menge 1 g
InChI-Formel InChI=1S/C6H11NOS2/c1-10(8)5-3-2-4-7-6-9/h2-5H2,1H3
Formelmasse 177.0282