Learn More
β-D-Laktose, ca.80 %β und 20 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-152848
37.26 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
500 g
2 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
5965-66-2
C12H22O11
342.30
MFCD00064521
GUBGYTABKSRVRQ-DCSYEGIMSA-N
beta-d-lactose, beta-lactose, lactose, lactose, anhydrous, fast-flo lactose, milk sugar, d-lactose, 4-o-beta-d-galactopyranosyl-beta-d-glucopyranose, fast-flo, lactose anhydrous
6134
CHEBI:36218
(2R,3R,4S,5R,6S)-2-(hydroxymethyl)-6-{[(2R,3S,4R,5R,6R)-4,5,6-trihydroxy-2-(hydroxymethyl)oxan-3-yl]oxy}oxane-3,4,5-triol
OC[C@H]1O[C@@H](O[C@H]2[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)O[C@@H]2CO)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]1O
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
5965-66-2
C12H22O11
342.30
MFCD00064521
GUBGYTABKSRVRQ-DCSYEGIMSA-N
beta-d-lactose, beta-lactose, lactose, lactose, anhydrous, fast-flo lactose, milk sugar, d-lactose, 4-o-beta-d-galactopyranosyl-beta-d-glucopyranose, fast-flo, lactose anhydrous
6134
CHEBI:36218
(2R,3R,4S,5R,6S)-2-(hydroxymethyl)-6-{[(2R,3S,4R,5R,6R)-4,5,6-trihydroxy-2-(hydroxymethyl)oxan-3-yl]oxy}oxane-3,4,5-triol
OC[C@H]1O[C@@H](O[C@H]2[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)O[C@@H]2CO)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]1O
Beta-D-Laktose (CAS-Nr. 5965-66-2) ist das Beta-Anomer der Disaccharid-Laktose.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Allgemeine Beschreibung
• Beta-D-Lactose ist ein aus Galactose und Glucose-Monomeren bestehendes Disaccharid.
•Bei Beta-D-Lactose liegt die Ausrichtung der Glycosidverbindungen in erster Linie in Beta-Form vor.
Anwendungen
• Beta-D-Lactose ist nützlich für die Laborforschung zum Zuckerstoffwechsel in Mikroben und anderen Organismen.
• Beta-D-Lactose wurde in einigen Laborstudien als Träger für Inhalationsmittel verwendet, da es zur Bildung kugelförmiger Agglomerate in der Lage ist.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material β-D-Lactose
Azidität 0.4mL 0.1N NaOH/6g max.
Extinktion Passes Test (per Eur. Pharm.)
Farbe Weiß
Verlust bei Trocknung 0.5% max. (1 g, 80°C, 2 hrs)
Infrarotspektrum Echt
Verpackung Kunststoffflasche
Menge 500 g
Spezifischer Drehzustand +55.15° (20°C c=10,water,NH3)
Spezifische Drehung On anhydrous basis: +54.4° to +55.9° (20°C, 589nm) (c=10, H2O/NH3)
Formelmasse 342.29
Reinheit (%) ≥78% (beta-lactose), 22% max. (alpha-lactose)
Physikalische Form Kristallpulver