missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

D(-)-Leucinol 97 %, (97 % ee), Thermo Scientific Chemicals

Catalog Number p-153624
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
53448-09-2
C6H16NO
118.20
MFCD00004734
VPSSPAXIFBTOHY-ZCFIWIBFSA-O
d-leucinol, r-2-amino-4-methylpentan-1-ol, 2r-2-amino-4-methylpentan-1-ol, d---leucinol, chembl71171, r---leucinol, 1-pentanol, 2-amino-4-methyl-, 2r, 2-amino-4-methyl-pentan-1-ol, 2-amino-4-methyl-1-pentanol #
2724002
(2R)-2-amino-4-methylpentan-1-ol
CC(C)C[C@@H]([NH3+])CO
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
53448-09-2
C6H16NO
118.20
MFCD00004734
VPSSPAXIFBTOHY-ZCFIWIBFSA-O
d-leucinol, r-2-amino-4-methylpentan-1-ol, 2r-2-amino-4-methylpentan-1-ol, d---leucinol, chembl71171, r---leucinol, 1-pentanol, 2-amino-4-methyl-, 2r, 2-amino-4-methyl-pentan-1-ol, 2-amino-4-methyl-1-pentanol #
2724002
(2R)-2-amino-4-methylpentan-1-ol
CC(C)C[C@@H]([NH3+])CO

Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.

TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material D(-)-Leucinol
Namenshinweis 97%, (97% e.e.)
Dichte 0.9070g/mL
Siedepunkt 199.0°C
Flammpunkt 90°C
Prozentgehaltsbereich 96% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Brechungsindex 1.4490 to 1.4530
Menge 1 g
Relative Dichte 0.907
Spezifischer Drehzustand − 4.00 (20.00°C c=9,ethanol)
Spezifische Drehung − 4.00
Formelmasse 117.19
Reinheit (%) 97%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

RUO – Research Use Only

missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'