Learn More
D-Leucyl-L-Tyrosin, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | D-Leucyl-L-Tyrosine |
| CAS | 3303-29-5 |
| Summenformel | C15 H22 N2 O4 |
| Menge | 100 mg |
| InChI-Formel | InChI=1S/C15H22N2O4/c1-9(2)7-12(16)14(19)17-13(15(20)21)8-10-3-5-11(18)6-4-10/h3-6,9,12-13,18H,7-8,16H2,1-2H3,(H,17,19)(H,20,21)/t12-,13+/m1/s1 |
| SMILES | CC(C)C[C@@H](N)C(=O)N[C@@H](Cc1ccc(O)cc1)C(=O)O |
| IUPAC-Name | (2S)-2-[[(2R)-2-Amino-4-methylpentanoyl]amino]-3-(4-hydroxyphenyl)propansäure |
| Molekulargewicht (g/mol) | 294.35 |
| Formelmasse | 294.158 |