Learn More
D-Lyxonic Acid, Potassium Salt, TRC
Artikelnummer. 30465276
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
2.5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
2.50 Gramm
250 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30465276 250 mg 250 Milligramm
30464532 1 g 1 Gramm
30482115 2.5 g 2.50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30465276 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCL489950250MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 78138-87-1
Summenformel C5H9KO6
Molekulargewicht (g/mol) 204.22
IUPAC-Name potassium;(2S,3S,4R)-2,3,4,5-tetrahydroxypentanoate
SMILES [K+].OC[C@@H](O)[C@H](O)[C@H](O)C(=O)[O-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material D-Lyxonic Acid, Potassium Salt
Menge 250 mg
InChI-Formel InChI=1S/C5H10O6.K/c6-1-2(7)3(8)4(9)5(10)11;/h2-4,6-9H,1H2,(H,10,11);/q;+1/p-1/t2-,3+,4+;/m1./s1
Formelmasse 204.0036