Learn More
α-D-Methylglucosid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10377400
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2.5 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
97-30-3
C7H14O6
194.18
MFCD00064086
HOVAGTYPODGVJG-IECVIRLLSA-N
methyl alpha-d-glucopyranoside, methyl alpha-d-glucoside, alpha-methylglucoside, alpha-methyl-d-glucoside, alpha-methyl d-glucose ether, methyl-alpha-d-glucopyranoside, alpha-d-methylglucoside, me alpha-glc, alpha-d-methyl glucoside, unii-qcf122nf3r
7568545
(2R,3R,4R,5R,6R)-2-(Hydroxymethyl)-6-methoxyoxan-3,4,5-triol
COC1C(C(C(C(O1)CO)O)O)O
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
97-30-3
C7H14O6
194.18
MFCD00064086
HOVAGTYPODGVJG-IECVIRLLSA-N
methyl alpha-d-glucopyranoside, methyl alpha-d-glucoside, alpha-methylglucoside, alpha-methyl-d-glucoside, alpha-methyl d-glucose ether, methyl-alpha-d-glucopyranoside, alpha-d-methylglucoside, me alpha-glc, alpha-d-methyl glucoside, unii-qcf122nf3r
7568545
(2R,3R,4R,5R,6R)-2-(Hydroxymethyl)-6-methoxyoxan-3,4,5-triol
COC1C(C(C(C(O1)CO)O)O)O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material α-D-Methylglucoside
Namenshinweis 99%
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 169.0°C to 171.0°C
Farbe Weiß
Siedepunkt 200.0°C (0.2 mmHg)
Verlust bei Trocknung 0.1% max. (60 to 70°C)
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (ELSD) (HPLC)
Verpackung Kunststoffflasche
Menge 500 g
Beilstein 31, 179
Merck Index 15, 6152
Spezifischer Drehzustand +158.50° (20°C c=10,water)
Spezifische Drehung + 158.50
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 108g/100mL (20 c). Other solubilities: practically insoluble in ether,5.2g/100g methanol (20 c),7.3g/100g alcohol 80% (17 c)
Formelmasse 194.18
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Feines Kristallpulver