Learn More
Alfa Aesar™ d-Nipecotinsäure, 96+%
36.70 € - 584.00 €
Chemische Identifikatoren
CAS 25137-00-2
Summenformel C6H11NO2
Molekulargewicht (g/mol) 129.159
MDL-Nummer MFCD01630787
InChI-Schlüssel XJLSEXAGTJCILF-RXMQYKEDSA-N
Synonym r-piperidine-3-carboxylic acid, r---nipecotic acid, r-nipecotic acid, 3r-piperidine-3-carboxylic acid, r---3-piperidinecarboxylic acid, --nipecotic acid, d--nipecotic acid, 3r---piperidine-3-carboxylic acid, r-3-piperidinecarboxylic acid, 3r-nipecotic acid
PubChem CID 1796510
ChEBI CHEBI:221278
IUPAC-Name (3R)-Piperidin-3-carbonsäure
SMILES C1CC(CNC1)C(=O)O
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15423908
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Alfa Aesar™
H57434.03
1g
36.70 €
1 Gramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Auf Lager, versandfertig: 1
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
15433908
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Alfa Aesar™
H57434.06
5g
144.00 €
5 Gramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Voraussichtliches Versanddatum: 15-10-2021
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
15443908
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Alfa Aesar™
H57434.14
25g
584.00 €
25 Gramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Voraussichtliches Versanddatum: 15-10-2021
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Chemische Identifikatoren
25137-00-2
129.159
XJLSEXAGTJCILF-RXMQYKEDSA-N
1796510
(3R)-Piperidin-3-carbonsäure
C6H11NO2
MFCD01630787
r-piperidine-3-carboxylic acid, r---nipecotic acid, r-nipecotic acid, 3r-piperidine-3-carboxylic acid, r---3-piperidinecarboxylic acid, --nipecotic acid, d--nipecotic acid, 3r---piperidine-3-carboxylic acid, r-3-piperidinecarboxylic acid, 3r-nipecotic acid
CHEBI:221278
C1CC(CNC1)C(=O)O
Spezifikation
D-Nipecotic acid
250°C to 255°C
25137-00-2
MFCD01630787
XJLSEXAGTJCILF-RXMQYKEDSA-N
(3R)-Piperidin-3-carbonsäure
1796510
129.16
−5° (c=1 in Water)
1g
C6H11NO2
r-piperidine-3-carboxylic acid, r---nipecotic acid, r-nipecotic acid, 3r-piperidine-3-carboxylic acid, r---3-piperidinecarboxylic acid, --nipecotic acid, d--nipecotic acid, 3r---piperidine-3-carboxylic acid, r-3-piperidinecarboxylic acid, 3r-nipecotic acid
C1CC(CNC1)C(=O)O
129.159
CHEBI:221278
≥96%