Learn More
D-Phenylalanin Methyleester-Hydrochlorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-4323548
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
13033-84-6
C10H14ClNO2
215.68
MFCD00066112
SWVMLNPDTIFDDY-SBSPUUFOSA-N
d-phenylalanine methyl ester hydrochloride, h-d-phe-ome.hcl, d-phenylalanine methyl ester hcl, h-d-phe-ome hcl, r-methyl 2-amino-3-phenylpropanoate hydrochloride, d-phenylalanine, methyl ester, hydrochloride, methyl d-phenylalaninate hydrochloride, r-phenylalanine methyl ester hydrochloride, methyl 2r-2-amino-3-phenylpropanoate hydrochloride
11481330
methyl (2R)-2-amino-3-phenylpropanoate hydrochloride
Cl.COC(=O)[C@H](N)CC1=CC=CC=C1
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
13033-84-6
C10H14ClNO2
215.68
MFCD00066112
SWVMLNPDTIFDDY-SBSPUUFOSA-N
d-phenylalanine methyl ester hydrochloride, h-d-phe-ome.hcl, d-phenylalanine methyl ester hcl, h-d-phe-ome hcl, r-methyl 2-amino-3-phenylpropanoate hydrochloride, d-phenylalanine, methyl ester, hydrochloride, methyl d-phenylalaninate hydrochloride, r-phenylalanine methyl ester hydrochloride, methyl 2r-2-amino-3-phenylpropanoate hydrochloride
11481330
methyl (2R)-2-amino-3-phenylpropanoate hydrochloride
Cl.COC(=O)[C@H](N)CC1=CC=CC=C1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material D-Phenylalanine methyl ester hydrochloride
Schmelzpunkt 157°C to 159°C
Farbe Weiß
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (HPLC)
Menge 5 g
Spezifische Drehung -35.76
Formelmasse 215.68
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Pulver oder kristallines Pulver
Produktidentifikator
  • D-Phenylalanine methyl ester hydrochloride