Learn More
D(+)-Biotin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10307521 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10307521 25 g Glasflasche 25 Gramm
10256101 5 g Glasflasche 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10307521 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 346700250
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 6485-67-2 | C8H10N2O | 150.18 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 6485-67-2
Summenformel C8H10N2O
Molekulargewicht (g/mol) 150.18
MDL-Nummer MFCD06799064
InChI-Schlüssel KIYRSYYOVDHSPG-SSDOTTSWSA-N
Synonym r-2-amino-2-phenylacetamide, 2r-2-amino-2-phenylacetamide, d--phenylglycinamide, d-phenylglycinamide, unii-2ndy0ko51e, 2r-2-amino-2-phenylethanamide, 2ndy0ko51e, d-phenylglycine amide, d--phenylglycinamide,, d---phenylglycine amide
PubChem CID 729987
IUPAC-Name (2R)-2-Amino-2-phenylacetamid
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(C(=O)N)N
Specifications
Chemischer Name oder Material D(-)-Phenylglycinamide
Namenshinweis 99%
Schmelzpunkt 125.0°C to 129.0°C
Farbe Weiß bis gelb
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel C6H5CH(NH2)C(O)NH2
Menge 25 g
Spezifischer Drehzustand −48.5° (20°C c=0.55,EtOH)
Spezifische Drehung − 48.50
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble. Other solubilities: better soluble ph <6
Formelmasse 150.18
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Kristallpulver
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • D(-)-Phenylglycinamide
Signal Word
  • Achtung
Hazard Category
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Inhalationsallergen Kategorie 1
Hazard Statement
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Precautionary Statement
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.