Learn More
D(+)-Phenylmilchsäure, 98 %, ACROS Organics™
Marke: Acros Organics 344580050
Weitere Details : CAS : 7326-19-4 Netto-Gewicht : 0.05500kg
Menge | 5g |
---|---|
Verpackung | Glasflasche |
Chemische Identifikatoren
7326-19-4 | |
166.18 | |
VOXXWSYKYCBWHO-MRVPVSSYSA-N | |
643327 | |
(2R)-2-Hydroxy-3-phenylpropansäure |
C9H10O3 | |
MFCD00078062 | |
r-2-hydroxy-3-phenylpropionic acid, a-hydroxy-3-phenylpropionic acid, r-2-hydroxy-3-phenylpropanoic acid, 2r-2-hydroxy-3-phenylpropanoic acid, d-+-phenyllactic acid, d-+-3-phenyllactic acid, r-phenyllactate, r-+-3-phenyllactic acid, 3-phenyl-d-lactic acid, r-3-phenyllactic acid, r- | |
CHEBI:32978 | |
C1=CC=C(C=C1)CC(C(=O)O)O |
Spezifikation
D(+)-Phenyllactic acid | |
Glasflasche | |
+ 18.5 | |
121°C to 125°C | |
98% | |
98% | |
C6H5CH2CH(OH)COOH | |
r-2-hydroxy-3-phenylpropionic acid, a-hydroxy-3-phenylpropionic acid, r-2-hydroxy-3-phenylpropanoic acid, 2r-2-hydroxy-3-phenylpropanoic acid, d-+-phenyllactic acid, d-+-3-phenyllactic acid, r-phenyllactate, r-+-3-phenyllactic acid, 3-phenyl-d-lactic acid, r-3-phenyllactic acid, r- | |
C1=CC=C(C=C1)CC(C(=O)O)O | |
166.18 | |
CHEBI:32978 | |
Kristallpulver |
Authentic | |
+18.5° (20°C c=1,CH3OH) | |
Weiß | |
5g | |
7326-19-4 | |
C9H10O3 | |
MFCD00078062 | |
VOXXWSYKYCBWHO-MRVPVSSYSA-N | |
(2R)-2-Hydroxy-3-phenylpropansäure | |
643327 | |
166.18 | |
98% |