Learn More
D-Pipecolic Acid, TRC
Artikelnummer. 30419183
Change view
Click to view available options
Menge:
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30419183 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30419183 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCP479751100MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1723-00-8
Summenformel C6 H11 N O2
Molekulargewicht (g/mol) 129.16
Synonym 2-Piperidinecarboxylic acid, (2R)-, 2-Piperidinecarboxylic acid, (R)-, Pipecolic acid, D-(+)- (8CI), (2R)-2-Piperidinecarboxylic acid, (+)-Pipecolic acid, (+)-Pipecolinic acid, (2R)-Piperidine-2-carboxylic acid, (R)-(+)-2-Piperidinecarboxylic acid, (R)-(+)-Pipecolic acid, (R)-2-Carboxypiperidine, (R)-2-Piperidinecarboxylic acid, (R)-Pipecolic acid, (R)-Pipecolinic acid, D-(+)-Pipecolic acid, D-Homoproline, D-Pipecolic acid, D-Pipecolinic acid, D-Piperidine-2-carboxylic acid
IUPAC-Name (2R)-piperidine-2-carboxylic acid
SMILES OC(=O)[C@H]1CCCCN1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material D-Pipecolinic Acid
Menge 100 mg
InChI-Formel InChI=1S/C6H11NO2/c8-6(9)5-3-1-2-4-7-5/h5,7H,1-4H2,(H,8,9)/t5-/m1/s1
Formelmasse 129.079