Learn More
D-Pipecolinsäure, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7054832
31.33 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
1723-00-8
C6H11NO2
129.159
MFCD00064346
HXEACLLIILLPRG-RXMQYKEDSA-N
r-piperidine-2-carboxylic acid, d-pipecolic acid, d-pipecolinic acid, d +-pipecolinic acid, d-homoproline, 2r-piperidine-2-carboxylic acid, r-pipecolic acid, +-pipecolic acid, d-piperidine-2-carboxylic acid
736316
CHEBI:41582
(2R)-Piperidin-2-carbonsäure
C1CCNC(C1)C(=O)O
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
1723-00-8
C6H11NO2
129.159
MFCD00064346
HXEACLLIILLPRG-RXMQYKEDSA-N
r-piperidine-2-carboxylic acid, d-pipecolic acid, d-pipecolinic acid, d +-pipecolinic acid, d-homoproline, 2r-piperidine-2-carboxylic acid, r-pipecolic acid, +-pipecolic acid, d-piperidine-2-carboxylic acid
736316
CHEBI:41582
(2R)-Piperidin-2-carbonsäure
C1CCNC(C1)C(=O)O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material D-Pipecolinic acid
Schmelzpunkt 277°C (decomposition)
Menge 5 g
Beilstein 81094
Formelmasse 129.16
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Fest