Learn More
D-Pipecolinsäure, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15429858
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Unit Size:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Menge unitSize
15429858 100 g 100 Gramm
15409858 5 g 5 Gramm
15419858 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 15429858 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. H63255.22
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 1723-00-8 | C6H11NO2 | 129.159 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 1723-00-8
Summenformel C6H11NO2
Molekulargewicht (g/mol) 129.159
MDL-Nummer MFCD00064346
InChI-Schlüssel HXEACLLIILLPRG-RXMQYKEDSA-N
Synonym r-piperidine-2-carboxylic acid, d-pipecolic acid, d-pipecolinic acid, d +-pipecolinic acid, d-homoproline, 2r-piperidine-2-carboxylic acid, r-pipecolic acid, +-pipecolic acid, d-piperidine-2-carboxylic acid
PubChem CID 736316
ChEBI CHEBI:41582
IUPAC-Name (2R)-Piperidin-2-carbonsäure
SMILES C1CCNC(C1)C(=O)O
Specifications
Chemischer Name oder Material D-Pipecolinic acid
Schmelzpunkt 277°C (decomposition)
Menge 100 g
Beilstein 81094
Formelmasse 129.16
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Fest