Learn More
Thermo Scientific Chemicals D-(+)-Raffinose-Pentahydrat, 99 %
Catalog Number p-3173068
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
17629-30-0
C18H42O21
594.513
MFCD00071590
BITMAWRCWSHCRW-ORBWWOJFSA-N
d-+-raffinosepentahydrate
134129414
(3S,4S,5R,6R)-2-[[(2R,3S,4S,5S)-6-[(2S,3S,4R,5R)-3,4-Dihydroxy-2,5-bis(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]oxy-3,4,5-trihydroxyoxan-2-yl]methoxy]-6-(hydroxymethyl)oxan-3,4,5-triol;pentahydrat
C(C1C(C(C(C(O1)OCC2C(C(C(C(O2)OC3(C(C(C(O3)CO)O)O)CO)O)O)O)O)O)O)O.O.O.O.O.O
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
17629-30-0
C18H42O21
594.513
MFCD00071590
BITMAWRCWSHCRW-ORBWWOJFSA-N
d-+-raffinosepentahydrate
134129414
(3S,4S,5R,6R)-2-[[(2R,3S,4S,5S)-6-[(2S,3S,4R,5R)-3,4-Dihydroxy-2,5-bis(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]oxy-3,4,5-trihydroxyoxan-2-yl]methoxy]-6-(hydroxymethyl)oxan-3,4,5-triol;pentahydrat
C(C1C(C(C(C(O1)OCC2C(C(C(C(O2)OC3(C(C(C(O3)CO)O)O)CO)O)O)O)O)O)O)O.O.O.O.O.O
D-(+)-Raffinose pentahydrate is used as a carbon source in yeast culture media. It is also used in moisturizers, prevent skin ageing, promotes skin regeneration, additive in low-cariogenic food and drinks, non-digestible with lower efficiency than lactose or sucrose and stimulates the growth of lactobacilli and bifidobacteria.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
D-(+)-Raffinose-Pentahydrat wird als Kohlenstoffquelle in Hefekulturmedien verwendet. Wird auch in Feuchtigkeitscremes eingesetzt, verhindert Hautalterung, fördert die Hautregeneration, ist ein Zusatzstoff in wenig kariogenen Lebensmitteln und Getränken, nicht verdaulich mit geringerer Effizienz als Laktose oder Saccharose und stimuliert das Wachstum von Lactobazillen und Bifidobakterien.
Löslichkeit
Löslich in Pyridin und Wasser.
Hinweise
Hygroskopisch. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln und starken Säuren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material D-(+)-Raffinose pentahydrate
Schmelzpunkt 78°C to 82°C
Prozentgehaltsbereich 0.99
Menge 10 g
Beilstein 4285763
Empfindlichkeit Hygroscopic
Löslichkeitsinformationen Soluble in pyridine and water.
Formelmasse 594.52 (504.45 Anhydrous)