Learn More
D(+)-Ribonsäure-gamma-lacton, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
10 g
Verpackung:
Glasflasche
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | D(+)-Ribonic acid γ-lactone |
Namenshinweis | 96% |
CAS | 5336-08-3 |
Schmelzpunkt | 83.0°C to 85.0°C |
Glührückstand | 0.2% max |
Prozentgehaltsbereich | 95% min. (GC) |
Verpackung | Glasflasche |
Summenformel | C5H8O5 |
MDL-Nummer | MFCD00063241 |
Menge | 10 g |