Learn More
D-Ribonolacton-2,3-Cyclohexylketal, TRC
Artikelnummer. 30414921
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
500 mg
Packungsgröße:
250 Milligramm
500 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30414921 500 mg 500 Milligramm
30426998 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30414921 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCR416005500MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material D-Ribonolactone 2,3-Cyclohexyl Ketal
CAS 27304-20-7
Summenformel C11H16O5
Menge 500 mg
Synonym 2,3-O-Cyclohexylidene-D-ribono-1,4-lactone, 2,3-O-Cyclohexylidene-D-ribonic Acid gamma-lactone
InChI-Formel InChI=1S/C11H16O5/c12-6-7-8-9(10(13)14-7)16-11(15-8)4-2-1-3-5-11/h7-9,12H,1-6H2/t7-,8-,9-/m1/s1
SMILES OC[C@H]1OC(=O)[C@@H]2OC3(CCCCC3)O[C@H]12
IUPAC-Name (3aR,6R,6aR)-6-(Hydroxymethyl)spiro[6,6a-dihydro-3aH-furo[3,4-d][1,3]Dioxol-2,1'-Cyclohexan]-4-on
Molekulargewicht (g/mol) 228.24
Formelmasse 228.0998