missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

D-Ribopyranosylamine, TRC

Artikelnummer. 30417353
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
2.5 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
2.50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30417353 5 g -
30413340 1 g 1 Gramm
30413295 2.5 g 2.50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30417353 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCR4168505G

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 43179-09-5
Summenformel C5 H11 N O4
Molekulargewicht (g/mol) 149.15
IUPAC-Name (2R,3R,4S,5R)-2-aminooxane-3,4,5-triol
SMILES N[C@@H]1OC[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]1O

Spezifikation

Chemischer Name oder Material D-Ribopyranosylamine
Menge 5 g
InChI-Formel InChI=1S/C5H11NO4/c6-5-4(9)3(8)2(7)1-10-5/h2-5,7-9H,1,6H2/t2-,3+,4-,5-/m1/s1
Formelmasse 149.0688
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.