Learn More
D-Ribose-2-d, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | D-Ribose-2-d |
| CAS | 202480-69-1 |
| Summenformel | C5H9DO5 |
| Menge | 10 mg |
| Synonym | Ribose-2-d, D-(-)-Ribose-2-d |
| InChI-Formel | InChI=1S/C5H10O5/c6-1-3(8)5(10)4(9)2-7/h1,3-5,7-10H,2H2/t3-,4+,5-/m0/s1/i3D |
| SMILES | [2H][C@](O)(C=O)[C@H](O)[C@H](O)CO |
| IUPAC-Name | (2R,3R,4R)-2-Deuterio-2,3,4,5-TetraHydroxypentanal |
| Molekulargewicht (g/mol) | 151.14 |
| Formelmasse | 151.0591 |