Learn More
Thermo Scientific Chemicals D-Ribose-5-Phosphat-Dinatriumsalzhydrat, 85 %
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Beschreibung
Ribose-5-phosphate is an intermediate of the oxidative branch of the Pentose Phosphate Pathway. Ribose-5-phosphate is used in the synthesis of nucleotides and nucleic acids.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Ribose-5-Phosphat ist ein Zwischenprodukt des oxidativen Zweiges des Pentose-Phosphat-Wegs. Ribose-5-Phosphat wird bei der Synthese von Nukleotiden und Nukleinsäuren verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Wasser bei 50 mg/ml
Hinweise
Von starken Oxidationsmitteln fernhalten. Behälter dicht verschlossen lassen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern.
Ribose-5-Phosphat ist ein Zwischenprodukt des oxidativen Zweiges des Pentose-Phosphat-Wegs. Ribose-5-Phosphat wird bei der Synthese von Nukleotiden und Nukleinsäuren verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Wasser bei 50 mg/ml
Hinweise
Von starken Oxidationsmitteln fernhalten. Behälter dicht verschlossen lassen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | D-Ribose-5-phosphate disodium salt hydrate |
Farbe | Weiß bis gelb |
Menge | 250 mg |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in water at 50mg/ml |
Formelmasse | 310.1 |
Reinheit (%) | 85% |
Physikalische Form | Pulver |