Learn More
Thermo Scientific Chemicals D-(-)-Ribose, 98 %
Catalog Number p-7023890
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
50-69-1
C5H10O5
150.13
MFCD00135453
HMFHBZSHGGEWLO-ZHZWXSSZNA-N
2r,3r,4r-2,3,4,5-tetrahydroxypentanal, aldehydo-d-ribose, ribose, d, d--ribose, aldehydo-d-ribo-pentose, ribo-2,3,4,5-tetrahydroxyvaleraldehyde, d, d-ribo-2,3,4,5-tetrahydroxyvaleraldehyde, ribose 9ci, dsstox_cid_23917, dsstox_gsid_43917
5311110
CHEBI:47014
(2R,3R,4R)-2,3,4,5-Tetrahydroxypentanal
OC[C@H]1OC(O)[C@H](O)[C@@H]1O
50-69-1
C5H10O5
150.13
MFCD00135453
HMFHBZSHGGEWLO-ZHZWXSSZNA-N
2r,3r,4r-2,3,4,5-tetrahydroxypentanal, aldehydo-d-ribose, ribose, d, d--ribose, aldehydo-d-ribo-pentose, ribo-2,3,4,5-tetrahydroxyvaleraldehyde, d, d-ribo-2,3,4,5-tetrahydroxyvaleraldehyde, ribose 9ci, dsstox_cid_23917, dsstox_gsid_43917
5311110
CHEBI:47014
(2R,3R,4R)-2,3,4,5-Tetrahydroxypentanal
OC[C@H]1OC(O)[C@H](O)[C@@H]1O
D-(-)-Ribose is mainly used as a very basic source of metabolism of life. It is also used as a precursor for virazole, adenosine, thymidine, cytidine, fluoro-thymidine, 2-methyl adenosine, pyrromonazole toxina and adenosine methionine. It is further used in the synthesis of vitamin B2 (riboflavin), tetra-O-acetyl-ribose and nucleoside. It finds application as food additives and as supplement in cell culture.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
D-(-)-Ribose wird hauptsächlich als eine grundlegende Quelle des Stoffwechsels des Lebens verwendet. Sie wird auch als Vorstufe für Virazol, Adenosin, Thymidin, Zytidin, Fluor-Thymidin, 2-Methyladenosin, Pyrromonazol-Toxina und Adenosin-Methionin verwendet. Es wird auch in der Synthese von Vitamin B2 (Riboflavin), Tetra-O-Acetyl-Ribose und Nukleosid verwendet. Es findet Anwendung als Lebensmittelzusatzstoff und als Ergänzung in der Zellkultur.
Löslichkeit
Wasserlöslich. Unlöslich im Äther.
Hinweise
Hygroskopisch. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln. Kühl lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material D-(-)-Ribose
Schmelzpunkt 82°C to 86°C
Prozentgehaltsbereich 0.98
Menge 10 g
Beilstein 1723081
Empfindlichkeit Hygroscopic
Merck Index 14,8204
Löslichkeitsinformationen Soluble in water. Insoluble in ether.
Optische Drehung −20° (c=10 in Water, 28h)
Formelmasse 150.13
Reinheit (%) 98%