Learn More
Thermo Scientific Chemicals D-Serin, 99 %
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Beschreibung
D-Serine is involved in the biosynthesis of purines, pyrimidines, and other amino acids. D-Serine also is an agonist of glycine site of the NMDA-type glutamate receptor. It also acts as Lacosamide intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
D-Serin ist an der Biosynthese von Purinen, Pyrimidinen und anderen Aminosäuren beteiligt. D-Serin ist auch ein Agonist der Glycin-Stelle des Glutamatrezeptors vom NMDA-Typ. Sie wirkt auch als Lacosamid-Zwischenprodukt.
Löslichkeit
Löslich in Wasser (346 mg/ml bei 20 °C) und Mineralsäuren. Unlöslich in Alkohol, Äther und Benzol.
Hinweise
Bei 4 °C lagern. Nicht in der Nähe von Oxidationsmitteln lagern. Behälter beim Nichtgebrauch verschlossen halten.
D-Serin ist an der Biosynthese von Purinen, Pyrimidinen und anderen Aminosäuren beteiligt. D-Serin ist auch ein Agonist der Glycin-Stelle des Glutamatrezeptors vom NMDA-Typ. Sie wirkt auch als Lacosamid-Zwischenprodukt.
Löslichkeit
Löslich in Wasser (346 mg/ml bei 20 °C) und Mineralsäuren. Unlöslich in Alkohol, Äther und Benzol.
Hinweise
Bei 4 °C lagern. Nicht in der Nähe von Oxidationsmitteln lagern. Behälter beim Nichtgebrauch verschlossen halten.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | D-Serine |
Schmelzpunkt | 218°C to 220°C (decomposition) |
Prozentgehaltsbereich | 99% |
Beilstein | 1721403 |
Merck Index | 14,8460 |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in water (346mg/ml at 20°C),and mineral acids. Insoluble in alcohol,ether,and benzene. |
Formelmasse | 105.09 |
Reinheit (%) | 99% |
Menge | 5 g |