Learn More
D-Serin Methylester-Hydrochlorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3757525
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
5874-57-7
C23H19Br2N3O3S
577.29
MFCD00066121
LYRWWUCOZBTOPL-UHFFFAOYNA-N
d-serine methyl ester hydrochloride, h-d-ser-ome.hcl, r-methyl 2-amino-3-hydroxypropanoate hydrochloride, d-serine, methyl ester, hydrochloride, d-serine methyl ester hcl, methyl 2r-2-amino-3-hydroxypropanoate hydrochloride, d-ser-ome hcl, cycloserine impurity 2, h-d-ser-ome.hci
11446470
4-bromo-N-{1-[3-(4-bromophenyl)-4-oxo-3,4-dihydroquinazolin-2-yl]ethyl}-N-methylbenzene-1-sulfonamide
CC(N(C)S(=O)(=O)C1=CC=C(Br)C=C1)C1=NC2=CC=CC=C2C(=O)N1C1=CC=C(Br)C=C1
5874-57-7
C23H19Br2N3O3S
577.29
MFCD00066121
LYRWWUCOZBTOPL-UHFFFAOYNA-N
d-serine methyl ester hydrochloride, h-d-ser-ome.hcl, r-methyl 2-amino-3-hydroxypropanoate hydrochloride, d-serine, methyl ester, hydrochloride, d-serine methyl ester hcl, methyl 2r-2-amino-3-hydroxypropanoate hydrochloride, d-ser-ome hcl, cycloserine impurity 2, h-d-ser-ome.hci
11446470
4-bromo-N-{1-[3-(4-bromophenyl)-4-oxo-3,4-dihydroquinazolin-2-yl]ethyl}-N-methylbenzene-1-sulfonamide
CC(N(C)S(=O)(=O)C1=CC=C(Br)C=C1)C1=NC2=CC=CC=C2C(=O)N1C1=CC=C(Br)C=C1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material D-Serine methyl ester hydrochloride
Schmelzpunkt 152.0°C to 161.0°C
Farbe Farblos bis hellgelb
Prozentgehaltsbereich 98%
Infrarotspektrum Authentic
Strukturformel HOCH2CH(NH2)CO2CH3·HCl
Verpackung Glasflasche
Spezifische Drehung −2.5° to −4.5° (20°C, 589nm) (C=4, methanol)
Formelmasse 155.58
Reinheit (%) 98%
Menge 5 g
Physikalische Form Flüssig
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • D-Serine methyl ester hydrochloride
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.