Learn More
Thermo Scientific Chemicals D(+)-Sucrose, 99.7 %, für Biochemie
Click to view available options
Menge:
250 g
1 kg
5 kg
25 kg
Verpackung:
Fasertrommel
Kunststoffflasche
Kunststofftrommel
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Allgemeine Beschreibung
- D(+)-Sucrose ist ein Disaccharid-Kohlenhydrat
- Es wird auch als Zucker, Saccharose, Alpha-D-Glucopyranosid und D-(+)-Saccharose bezeichnet
Anwendungen
- D(+)-Sucrose kann für die Protein- und Nukleinsäure-Reinigung verwendet werden
- Seine Fettsäureester haben Laboranwendungen in transdermalen Systemen
- Es wird auch für die Saccharosegradientenzentrifugation verwendet, die zur selektiven Isolierung von Nocardia-Arten aus Boden eingesetzt werden kann
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | D(+)-Sucrose |
Schmelzpunkt | 190.0°C to 192.0°C |
Farbe | Farblos |
pH | 6.5 to 7.5 (10% soln.) |
Verlust bei Trocknung | 0.1 % max. |
Infrarotspektrum | Echt |
Prozentgehaltsbereich | 99.7% min. (HPLC) |
Verpackung | Kunststoffflasche |
Menge | 250 g |
Beilstein | 31424 |