Learn More
D-Sucrose (Molekularbiologie), Fisher BioReagenzien
Artikelnummer. 10346893
Change view
Click to view available options
Menge:
1 kg
2.5 kg
10 kg
Verpackung:
Glasflasche
Poly-Eimer
Poly-Flasche
Packungsgröße:
1 Kilogramm
10 Kilogramm
2.50 Kilogramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10346893 2.5 kg Glasflasche 2.50 Kilogramm
10638403 1 kg Poly-Flasche 1 Kilogramm
10051413 10 kg Poly-Eimer 10 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10346893 Lieferant Fisher BioReagents Lieferanten-Nr. BP220212
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Zur Herstellung von Dichtegradienten für die DNA-Ultrazentrifugation
D-Sucrose eignet sich für die Vorbereitung von Dichtegradienten, die zur Aufreinigung von Proteinen und Nukleinsäuren durch Ultrazentrifugation verwendet werden.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 57-50-1
Summenformel C12H22O11
Molekulargewicht (g/mol) 342.30
MDL-Nummer MFCD00006626
InChI-Schlüssel CZMRCDWAGMRECN-PWPRYFECNA-N
Synonym sucrose, saccharose, cane sugar, sugar, table sugar, white sugar, d-sucrose, saccharum, rohrzucker, amerfand
PubChem CID 5988
ChEBI CHEBI:17992
IUPAC-Name (2R,3R,4S,5S,6R)-2-[(2S,3S,4S,5R)-3,4-Dihydroxy-2,5-Bis(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]oxy-6-(Hydroxymethyl)oxan-3,4,5-triol
SMILES OC[C@H]1O[C@@](CO)(O[C@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2O)[C@@H](O)[C@@H]1O
Spezifikation
Alpha-Vektor Sucrose
Chemischer Name oder Material D-Sucrose
Schmelzpunkt 190°C
Farbe Weiß
pH 6,5 bis 7,5
Glührückstand 0.01% max.
Verlust bei Trocknung 0.03% max.
Hinweise zur Reinheitsqualität DNase-, RNase- and Protease-Free
Prozentgehaltsbereich ≥99.9%
Verpackung Glasflasche
Menge 2.5 kg
Merck Index 15, 9012
Spezifische Drehung +66 to +67° (+ or -)
Löslichkeitsinformationen 0.005% max. Insoluble Matter
Formelmasse 342.29
Reinheit (%) ≥99.9%
Güte Molekularbiologie
Physikalische Form Fest