Learn More
Thermo Scientific Chemicals D(+)-Sucrose, RNase- und DNase-frei, ≥99 %, für biochemische Zwecke
Catalog Number 10238193
247.34 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
250 g
1 kg
5 kg
25 kg
Verpackung:
Fasertrommel
Kunststoffflasche
Kunststofftrommel
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
57-50-1
C12H22O11
342.30
MFCD00006626
CZMRCDWAGMRECN-PWPRYFECNA-N
sucrose, saccharose, cane sugar, sugar, table sugar, white sugar, d-sucrose, saccharum, rohrzucker, amerfand
5988
CHEBI:17992
(2R,3R,4S,5S,6R)-2-[(2S,3S,4S,5R)-3,4-Dihydroxy-2,5-Bis(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]oxy-6-(Hydroxymethyl)oxan-3,4,5-triol
OC[C@H]1O[C@@](CO)(O[C@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2O)[C@@H](O)[C@@H]1O
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
57-50-1
C12H22O11
342.30
MFCD00006626
CZMRCDWAGMRECN-PWPRYFECNA-N
sucrose, saccharose, cane sugar, sugar, table sugar, white sugar, d-sucrose, saccharum, rohrzucker, amerfand
5988
CHEBI:17992
(2R,3R,4S,5S,6R)-2-[(2S,3S,4S,5R)-3,4-Dihydroxy-2,5-Bis(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]oxy-6-(Hydroxymethyl)oxan-3,4,5-triol
OC[C@H]1O[C@@](CO)(O[C@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2O)[C@@H](O)[C@@H]1O
D(+)-Sucrose, CAS Nr. 57-50-1, ist ein Disaccharid, das in einer Vielzahl biochemischer Anwendungen wie der Proteinaufreinigung verwendet wird.Es wird auch als Zucker, Saccharose, Alpha-D-Glucopyranosid und D-(+)-Saccharose bezeichnet.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Allgemeine Beschreibung
• D(+)-Sucrose ist ein Disaccharid-Kohlenhydrat
• Es wird auch als Zucker, Saccharose, Alpha-D-Glucopyranosid und D-(+)-Saccharose bezeichnet
Anwendungen
• D(+)-Sucrose kann für die Aufreinigung von Proteinen und Nukleinsäuren verwendet werden
• Die Fettsäureester haben Laboranwendungen in transdermalen Systemen
• Sie wird auch für die Saccharosegradientenzentrifugation verwendet, die zur selektiven Isolierung von Nokardia-Arten aus Boden eingesetzt werden kann
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material D(+)-Sucrose
Namenshinweis RNAse Free and DNAse Free
Schmelzpunkt 190.0°C to 192.0°C
Farbe Weiß
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99% min. (ELSD) (HPLC)
Verpackung Kunststofftrommel
Menge 5 kg
Beilstein 31,424
Merck Index 15,9012
Löslichkeitsinformationen (10% in water) Clear colorless
Formelmasse 342.29
Reinheit (%) 99+%
Güte Biochemisch
Physikalische Form Kristalle