missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific Chemicals D-Tagatose, 99 %

Catalog Number p-7025611
39.80 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.


Click to view available options
Menge:
0.25 g
1 g
5 g
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
87-81-0
C6H12O6
180.156
MFCD00134449
BJHIKXHVCXFQLS-PQLUHFTBSA-N
3s,4s,5r-1,3,4,5,6-pentahydroxyhexan-2-one, lyxo-2-hexulose, tagatose, d, d--tagatose, keto-d-tagatose, tagatose nf, unii-t7a20y888y, d-lyxo-hex-2-ulose, naturlose
92092
CHEBI:47693
(3S,4S,5R)-1,3,4,5,6-Pentahydroxyhexan-2-on
C(C(C(C(C(=O)CO)O)O)O)O
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
87-81-0
C6H12O6
180.156
MFCD00134449
BJHIKXHVCXFQLS-PQLUHFTBSA-N
3s,4s,5r-1,3,4,5,6-pentahydroxyhexan-2-one, lyxo-2-hexulose, tagatose, d, d--tagatose, keto-d-tagatose, tagatose nf, unii-t7a20y888y, d-lyxo-hex-2-ulose, naturlose
92092
CHEBI:47693
(3S,4S,5R)-1,3,4,5,6-Pentahydroxyhexan-2-on
C(C(C(C(C(=O)CO)O)O)O)O

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material D-Tagatose
Schmelzpunkt 129°C to 135°C
Menge 0.25 g
Beilstein 1724555
Merck Index 14,9030
Optische Drehung −4.7° (c=1 in Water)
Formelmasse 180.16
Reinheit (%) 99%

RUO – Research Use Only

missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'