Learn More
D-Talono-1,4-Lacton, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | D-Talono-1,4-Lactone |
| CAS | 23666-11-7 |
| Summenformel | C6H10O6 |
| Menge | 5 mg |
| Synonym | D-Talonic Acid γ-Lactone |
| InChI-Formel | InChI=1S/C6H10O6/c7-1-2(8)5-3(9)4(10)6(11)12-5/h2-5,7-10H,1H2 |
| SMILES | C(C(C1C(C(C(=O)O1)O)O)O)O |
| Molekulargewicht (g/mol) | 178.14 |
| Formelmasse | 178.0477 |