Learn More
d-Weinsäure, kristallin, BAKER ANALYZED™ A.C.S. Reagenz, J.T.Baker™
Catalog Number p-5391506
270.75 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23268" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
500 g
2.5 kg
Verpackung:
Poly-Flasche
87-69-4
C4H6O6
150.09
MFCD00064207
FEWJPZIEWOKRBE-UHFFFAOYNA-N
L(+)-Weinsäure, 2R,3R-2,3-Dihydroxysuccinsäure, Weinsäure, 2R,3R-2,3-Dihydroxybutanandisäure, r,r-Weinsäure, Dextrotatarsäure, L-Threarsäure, +-I-Weinsäure, dextrotartaric acid, l-threaric acid
444305
CHEBI:15671
OC(C(O)C(O)=O)C(O)=O
87-69-4
C4H6O6
150.09
MFCD00064207
FEWJPZIEWOKRBE-UHFFFAOYNA-N
L(+)-Weinsäure, 2R,3R-2,3-Dihydroxysuccinsäure, Weinsäure, 2R,3R-2,3-Dihydroxybutanandisäure, r,r-Weinsäure, Dextrotatarsäure, L-Threarsäure, +-I-Weinsäure, dextrotartaric acid, l-threaric acid
444305
CHEBI:15671
OC(C(O)C(O)=O)C(O)=O
Qualitativ hochwertige Chemikalien für den Einsatz im Labor und in der Industrie
Chemischer Name oder Material d-Weinsäure
IUPAC-Name (2R,3R)-2,3-Dihydroxypropionsäure
Formelmasse 150.09
Güte BAKER ANALYZED™ ACS-Reagenz
Menge 500 g
Verpackung Poly-Flasche
Physikalische Form Kristallin
Relative Dichte 1 l = 1.76 kg