Learn More
D(-)-Weinsäure (unnatürliche Weinsäure) 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-194788
36.66 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
25 g
100g
250g
1kg
Verpackung:
Glasflasche
Kunststoffflasche
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
147-71-7
C4H6O6
150.09
MFCD00004238
FEWJPZIEWOKRBE-UHFFFAOYNA-N
d-tartaric acid, d---tartaric acid, 2s,3s-2,3-dihydroxysuccinic acid, d--tartaric acid, d-threaric acid, --d-tartaric acid, 2s,3s-2,3-dihydroxybutanedioic acid, --tartaric acid, s,s-tartaric acid, 2s,3s---tartaric acid
439655
CHEBI:15672
OC(C(O)C(O)=O)C(O)=O
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
147-71-7
C4H6O6
150.09
MFCD00004238
FEWJPZIEWOKRBE-UHFFFAOYNA-N
d-tartaric acid, d---tartaric acid, 2s,3s-2,3-dihydroxysuccinic acid, d--tartaric acid, d-threaric acid, --d-tartaric acid, 2s,3s-2,3-dihydroxybutanedioic acid, --tartaric acid, s,s-tartaric acid, 2s,3s---tartaric acid
439655
CHEBI:15672
OC(C(O)C(O)=O)C(O)=O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material D(-)-Tartaric acid
Namenshinweis 99%
Schmelzpunkt 167°bis 171 °C
Farbe Weiß
Prozentgehaltsbereich 99%
Strukturformel HO2CCH(OH)CH(OH)CO2H
Beilstein 03, 520
Fieser 16,304
Merck Index 15, 9203
IUPAC-Name 2,3-dihydroxybutanedioic acid
Formelmasse 150.09
Reinheit (%) ≥98.5%
Menge 25 g
Infrarotspektrum Echt
Verlust bei Trocknung Max. 0,5 % (1 g, 105 °C, 3 Stunden)
Verpackung Glasflasche
Physikalische Form Kristalle oder kristallines Pulver