missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific Chemicals D-Turanose, 98 %

Catalog Number p-7025628
39.46 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.


Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
547-25-1
C12H22O11
342.30
MFCD00006606
RULSWEULPANCDV-UHFFFAOYNA-N
d +-turanose
131632488
(3S,4S,5R)-2-(Hydroxymethyl)-3-[(2R,3R,4R,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxyoxan-2,4,5-triol
OCC(O)C(O)C(OC1OC(CO)C(O)C(O)C1O)C(=O)CO
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
547-25-1
C12H22O11
342.30
MFCD00006606
RULSWEULPANCDV-UHFFFAOYNA-N
d +-turanose
131632488
(3S,4S,5R)-2-(Hydroxymethyl)-3-[(2R,3R,4R,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxyoxan-2,4,5-triol
OCC(O)C(O)C(OC1OC(CO)C(O)C(O)C1O)C(=O)CO

D-Turanose is used as a carbon source by bacteria, fungi, and other organisms. It is involved in intracellular sugar signaling in plant cells.

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

Anwendungen
D-Turanose wird von Bakterien, Pilzen und anderen Organismen als Kohlenstoffquelle verwendet. Es ist an der intrazellulären Zuckersignalisierung in Pflanzenzellen beteiligt.

Löslichkeit
Löslich in Wasser und Methanol.

Hinweise
Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln. Kühl und trocken in einem gut verschlossenen Behälter lagern. Bei Raumtemperatur lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material D-Turanose
Schmelzpunkt ∼170°C (decomposition)
Menge 1 g
Beilstein 93771
Merck Index 14,9821
Löslichkeitsinformationen Soluble in water and methanol.
Formelmasse 342.3
Reinheit (%) 98%

RUO – Research Use Only

missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'