missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

D2887 Calibration Mix, Restek™

Catalog Number 15163736
Encompass_Preferred
Click to view available options
Menge:
1 mL
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
  • Made with pure, highly characterized neat material and are prepared using NIST-traceable balances and weights.
  • Each ampul is supplied with a data sheet indicating the exact concentration and a sample chromatogram.
  • (C6) n-Hexane (110-54-3), 6% w/w
  • (C7) n-Heptane (142-82-5), 6% w/w
  • (C8) n-Octane (111-65-9), 8% w/w
  • (C9) n-Nonane (111-84-2), 8% w/w
  • (C10) n-Decane (124-18-5), 12% w/w
  • (C11) n-Undecane (1120-21-4), 12% w/w
  • (C12) n-Dodecane (112-40-3), 12% w/w
  • (C14) n-Tetradecane (629-59-4), 12% w/w
  • (C16) n-Hexadecane (544-76-3), 10% w/w
  • (C18) n-Octadecane (593-45-3), 5% w/w
  • (C20) n-Eicosane (112-95-8), 2% w/w
  • (C24) n-Tetracosane (646-31-1), 2% w/w
  • (C28) n-Octacosane (630-02-4), 1% w/w
  • (C32) n-Dotriacontane (544-85-4), 1% w/w
  • (C36) n-Hexatriacontane (630-06-8), 1% w/w
  • (C40) n-Tetracontane (4181-95-7), 1% w/w
  • (C44) n-Tetratetracontane (7098-22-8), 1% w/w
Physikalische Form Liquid
UN-Nummer 1993
Explosionsgrenze Upper Limit: 6.5% Lower Limit: 0.5%
Zündpunkt 202°C
Geruch Mild
Verpackung Ampule
Menge 1 mL
Flammpunkt -8°C
Löslichkeit Negligible
Typ Multi-component Standard
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H361-Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen oder das Kind im Mutterleib schädigen.
  • H372-Schädigt die Organe.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
  • P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
  • P202-Vor Gebrauch alle Sicherheitshinweise lesen und verstehen.
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P241-Explosionsgeschützte elektrische Betriebsmittel/Lüftungsanlagen/ Beleuchtung/ verwenden.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'