missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Tocris Bioscience™ D609
GREENER_CHOICE

Artikelnummer. 18094152
Change view
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
50 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18094152 50 mg 50 Milligramm
18045952 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18094152 Lieferant Tocris Bioscience™ Lieferanten-Nr. 1437/50

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Selective PC-PLC inhibitor

Selective competitive phosphatidyl choline-specific phospholipase C (PC-PLC) inhibitor (Ki = 6.4 μM); antiviral and antitumor agent. Also inhibits sphingomyelin synthase. Suppresses LPS- and IFNγ-induced NO production (IC50 = 20 mg/ml) and blocks oxidative glutamate toxicity in nerve cells. Antioxidant in vivo.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 83373-60-8
Summenformel C11H18KOS2

Spezifikation

Chemischer Name oder Material D609
Menge 50 mg
Formelmasse 266.46
Reinheit >98%
Molekulargewicht 269.482
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.