missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Abnova™ DAD1 (Human) Recombinant Protein

Human DAD1 full-length ORF ( AAH07403, 1 a.a. - 113 a.a.) recombinant protein with GST-tag at N-terminal.

Marke:  Abnova™ H00001603-P01.25ug

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00010kg

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 16163881

  • 482.88 € / 25 Mikrogramm

Voraussichtliches Versanddatum: 06-12-2021

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!


Beschreibung

Beschreibung

  • Sequence: MSASVVSVISRFLEEYLSSTPQRLKLLDAYLLYILLTGALQFGYCLLVGTFPFNSFLSGFISCVGSFILAVCLRIQINPQNKADFQGISPERAFADFLFASTILHLVVMNFVG
Spezifikation

Spezifikation

AAH07403
defender against cell death 1
125% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
DAD1
GST
1603
Wheat germ expression system
25 μg
OST2
Wheat Germ (in vitro)
50 mM Tris-HCI, 10 mM reduced Glutathione, pH 8.0 in the elution buffer
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Zertifikate