Learn More
Dalbavancin Hydrochloride, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Reinheit | >95% (HPLC) |
| Format | Neat |
| Molekulargewicht | 1853.1 |
| Menge | 50 mg |
| Versandbedingung | Room Temperature |