Learn More
Dansylchlorid, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7021480
25.86 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
605-65-2
C12H12ClNO2S
269.74
MFCD00003985
XPDXVDYUQZHFPV-UHFFFAOYSA-N
dansyl chloride, 5-dimethylamino naphthalene-1-sulfonyl chloride, dns chloride, dansyl, 5-dimethylamino-1-naphthalenesulfonyl chloride, 1-naphthalenesulfonyl chloride, 5-dimethylamino, 1-dimethylaminonaphthalene-5-sulfonyl chloride, 1-chlorosulfonyl-5-dimethylaminonaphthalene, unii-qmu9166tj4, 5-dimethylaminonaphthalene-1-sulphonyl chloride
11801
CHEBI:51907
5-(dimethylamino)naphthalene-1-sulfonyl chloride
CN(C)C1=CC=CC2=C(C=CC=C12)S(Cl)(=O)=O
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
605-65-2
C12H12ClNO2S
269.74
MFCD00003985
XPDXVDYUQZHFPV-UHFFFAOYSA-N
dansyl chloride, 5-dimethylamino naphthalene-1-sulfonyl chloride, dns chloride, dansyl, 5-dimethylamino-1-naphthalenesulfonyl chloride, 1-naphthalenesulfonyl chloride, 5-dimethylamino, 1-dimethylaminonaphthalene-5-sulfonyl chloride, 1-chlorosulfonyl-5-dimethylaminonaphthalene, unii-qmu9166tj4, 5-dimethylaminonaphthalene-1-sulphonyl chloride
11801
CHEBI:51907
5-(dimethylamino)naphthalene-1-sulfonyl chloride
CN(C)C1=CC=CC2=C(C=CC=C12)S(Cl)(=O)=O
Dansyl chloride is a fluorogenic reagent used for protein, N-terminal amino acid and peptide detection by reverse phase high performance liquid chromatography (HPLC). It is also used to determine the degree of labeling in chymotrypsin and ovalbumin. It acts as a precursor for the synthesis of other derivatives like dansyl amide.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Dansylchlorid ist ein fluorogenes Reagenz, das für die Detektion von Proteinen, N-terminalen Aminosäuren und Peptiden mittels Umkehrphasen-Hochleistungsflüssigchromatographie (HPLC) verwendet wird. Es kommt auch bei der Bestimmung des Markierungsgrads bei Chymotrypsin und Ovalbumin zum Einsatz. Es dient als Vorläufer für die Synthese anderer Derivate wie Dansylamid.
Löslichkeit
Löslich in Dimethylfluorid, Aceton, Chloroform, Pyridin, Benzol und Dioxan. Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Kühl lagern. Feuchtigkeitsempfindlich. Nicht kompatibel mit starken Basen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Dansyl chloride
Schmelzpunkt 69°C to 75°C
Geruch Odorless
Menge 1 g
UN-Nummer UN3261
Beilstein 2217205
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Merck Index 14,2814
Löslichkeitsinformationen Soluble in dimethyl fluoride,acetone,chloroform,pyridine,benzene and dioxane. Insoluble in water.
Formelmasse 269.75
Reinheit (%) 96%