Learn More
Dantrolen-Natrium-Hemiheptahydrat, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 17750679 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
17750679 25 g 25 Gramm
17740679 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17750679 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 469940250
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Dantrolen-Natrium-Hemiheptahydrat
CAS 24868-20-0
Synonym 1-[(5-(p-Nitrophenyl)-furfuryliden)amino]hydantoin-Natriumsalz
Menge 25 g
Löslichkeit Leicht lösliche wässr. Lös.
Schmelzpunkt 225°bis 226 °C
Versandbedingung Keine besonderen Anforderungen
Produktlinie Biowissenschaft
Summenformel C14 H9 N4 Na O5 · 3.5 H2O
Physikalische Form Kristallpulver
Farbe Gelb bis orange bis braun
Reinheit ≥ 97,5 %