Learn More
Dantrolene Sodium Salt Hemiheptahydrate, TRC
Artikelnummer. 30359138
Change view
Click to view available options
Menge:
100 mg
250 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30359138 250 mg 250 Milligramm
30355292 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30359138 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD185000250MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 24868-20-0
Summenformel 2C14H9N4O5.2Na.7H2O
Molekulargewicht (g/mol) 798.58
Synonym 2,4-Imidazolidinedione, 1-[[[5-(4-nitrophenyl)-2-furanyl]methylene]amino]-, sodium salt, hydrate (2:2:7), 2,4-Imidazolidinedione, 1-[[[5-(4-nitrophenyl)-2-furanyl]methylene]amino]-, sodium salt, hydrate (2:7) (9CI), Hydantoin, 1-[[5-(p-nitrophenyl)furfurylidene]amino]-, sodium salt, hydrate (2:7) (8CI), 1-[[5-(p-Nitrophenyl)furfurylidene]amino]hydantoin sodium salt hydrate
IUPAC-Name disodium;1-[(E)-[5-(4-nitrophenyl)furan-2-yl]methylideneamino]imidazolidin-3-ide-2,4-dione;heptahydrate
SMILES O.O.O.O.O.O.O.[Na+].[Na+].[O-][N+](=O)c1ccc(cc1)c2oc(\C=N\N3CC(=O)[N-]C3=O)cc2.[O-][N+](=O)c4ccc(cc4)c5oc(\C=N\N6CC(=O)[N-]C6=O)cc5
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Dantrolene Sodium Hydrate
Menge 250 mg
InChI-Formel InChI=1S/2C14H10N4O5.2Na.7H2O/c2*19-13-8-17(14(20)16-13)15-7-11-5-6-12(23-11)9-1-3-10(4-2-9)18(21)22;;;;;;;;;/h2*1-7H,8H2,(H,16,19,20);;;7*1H2/q;;2*+1;;;;;;;/p-2/b2*15-7+;;;;;;;;;
Formelmasse 798.1681