missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ DAP5 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Artikelnummer. 13431597
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μL
Packungsgröße:
100 Mikroliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
13431597 100 μL 100 Mikroliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 13431597 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. PA527489

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Polyclonal Antibody

Recommended positive controls: HeLa, HepG2, mouse brain. Predicted reactivity: Mouse (99%), Rat (99%), Xenopus laevis (91%), Rabbit (100%), Chicken (99%), Bovine (100%). Store product as a concentrated solution. Centrifuge briefly prior to opening the vial.

CDK5RAP2 is a regulator of CDK5 (cyclin-dependent kinase 5) activity. The protein is localized to the centrosome and Golgi complex and interacts with CDK5R1 and pericentrin (PCNT). CDK5RAP2 plays a role in centriole engagement and microtubule nucleation, and has been linked to primary microcephaly and Alzheimer's disease. Alternative splicing results in multiple transcript variants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen DAP5
Anwendungen Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konzentration 0.39 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung 0.1M tris glycine with 10% glycerol and 0.01% thimerosal; pH 7
Gen Eif4g2
Gen-Zugriffsnummer P78344, Q62448
Gen-Alias AA589388; AAG1; aging-associated protein 1; DAP5; DAP-5; Death-associated protein 5; E130105L11Rik; eIF4G 2; eIF-4G 2; EIF4G2; eif4g2.L; eif4g2.S; eIF-4-gamma 2; Eukaryotic translation initiation factor 4 gamma 2; eukaryotic translation initiation factor 4 gamma, 2; eukaryotic translation initiation factor 4 gamma, 2 L homeolog; eukaryotic translation initiation factor 4 gamma, 2 S homeolog; eukaryotic translation initiation factor 4 gamma, 2 S homeolog; eukaryotic translation initiation factor 4, gamma 2; eukaryotic translation initiation factor 4G-like 1; FLJ41344; NAT1; Natm1; Novel APOBEC-1 target 1; OK/SW-cl.75; p97; translation repressor NAT1; XELAEV_18024574mg
Gensymbole Eif4g2
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen Recombinant protein encompassing a sequence within the C-terminus region of human DAP5. The exact sequence is proprietary.
Reinigungsverfahren Antigen affinity chromatography
Menge 100 μL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 13690, 1982
Zielspezies Human, Mouse
Inhalt und Lagerung Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Produkttyp Antibody
Form Liquid
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.