missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Dapagliflozin-Hydroxy-Verunreinigung (Diastereomerengemisch), TRC

Artikelnummer. 30339090
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mg
Packungsgröße:
5 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30339090 5 mg 5 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30339090 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCA6381855MG

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Chemischer Name oder Material (1S)-1,5-anhydro-1-C-[4-Chloro-3-[(4-ethoxyphenyl)hydroxymethyl]phenyl]-D-glucitol
CAS 1204222-85-4
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Summenformel C21 H25 Cl O7
Menge 5 mg
Synonym (1S)-1,5-anhydro-1-C-[4-Chloro-3-[(4-ethoxyphenyl)hydroxymethyl]phenyl]-D-glucitol, (2S,3R,4R,5S,6R)-2-(4-Chloro-3-((4-ethoxyphenyl)(hydroxy)methyl)phenyl)-6-(hydroxymethyl)tetrahydro-2H-pyran-3,4,5-triol, Hydroxy-Dapagliflozin Impurity
InChI-Formel InChI=1S/C21H25ClO7/c1-2-28-13-6-3-11(4-7-13)17(24)14-9-12(5-8-15(14)22)21-20(27)19(26)18(25)16(10-23)29-21/h3-9,16-21,23-27H,2,10H2,1H3/t16-,17?,18-,19+,20-,21+/m1/s1
SMILES CCOc1ccc(cc1)C(O)c2cc(ccc2Cl)[C@@H]3O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]3O
IUPAC-Name (2S,3R,4R,5S,6R)-2-[4-Chlor-3-[(4-Ethoxyphenyl)-Hydroxymethyl]phenyl]-6-(Hydroxymethyl)oxan-3,4,5-triol
Molekulargewicht (g/mol) 424.872
Formelmasse 424.1289
Reinheit (%) >95
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.