Learn More
Dapagliflozin-Hydroxy-Verunreinigung (Diastereomerengemisch), TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | (1S)-1,5-anhydro-1-C-[4-Chloro-3-[(4-ethoxyphenyl)hydroxymethyl]phenyl]-D-glucitol |
| CAS | 1204222-85-4 |
| Hinweise zur Reinheitsqualität | HPLC |
| Summenformel | C21 H25 Cl O7 |
| Menge | 50 mg |
| Synonym | (1S)-1,5-anhydro-1-C-[4-Chloro-3-[(4-ethoxyphenyl)hydroxymethyl]phenyl]-D-glucitol, (2S,3R,4R,5S,6R)-2-(4-Chloro-3-((4-ethoxyphenyl)(hydroxy)methyl)phenyl)-6-(hydroxymethyl)tetrahydro-2H-pyran-3,4,5-triol, Hydroxy-Dapagliflozin Impurity |
| InChI-Formel | InChI=1S/C21H25ClO7/c1-2-28-13-6-3-11(4-7-13)17(24)14-9-12(5-8-15(14)22)21-20(27)19(26)18(25)16(10-23)29-21/h3-9,16-21,23-27H,2,10H2,1H3/t16-,17?,18-,19+,20-,21+/m1/s1 |
| SMILES | CCOc1ccc(cc1)C(O)c2cc(ccc2Cl)[C@@H]3O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]3O |
| IUPAC-Name | (2S,3R,4R,5S,6R)-2-[4-Chlor-3-[(4-Ethoxyphenyl)-Hydroxymethyl]phenyl]-6-(Hydroxymethyl)oxan-3,4,5-triol |
| Molekulargewicht (g/mol) | 424.872 |
| Mehr anzeigen |