Learn More
Human DAPK1, GST Tag Recombinant Protein
DAPK1 Recombinant Human Protein
Marke:  Invitrogen PV3969
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00900kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11523617
  • 626.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 30-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beschreibung
Beschreibung
DAPK1 is a large, calmodulin-dependent kinase involved in gamma-interferon induced programmed cell death and is a potential tumour suppressor.
Spezifikation
Spezifikation
NP_004929
1612, 7124
10 μg
DAPK Kinase Family
Human
GST Tag
Biochemical ADP accumulation
Ser⁄Thr Kinases: CAMK Group
Adapta™
DAPK1
Baculovirus
Recombinant, Catalytic
Serine/Threonine Kinases
Kinase Assay
71.6 kDa
DAPK1
aa 1-363
Recombinant
Storage Buffer: 50 mM Tris pH 7.5, 150 mM NaCl, 0.5 mM EDTA, 0.02% Triton X-100, 2 mM DTT, 50% glycerol
Store at -80°C. At first use, aliquot and store at -80°C to avoid multiple freeze-thaws.
10 μg
Dry Ice
N-Terminal
death-associated protein kinase 1
Kinases & Inhibitors
Liquid
Apoptosis, Oncology, Signal Transduction