Learn More
DAPK3 (ZIPK) Recombinant Human Protein
DAPK3 (ZIPK) rekombinantes humanes Protein
Marke:  Invitrogen PV3686
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.05250kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11583507
  • 510.00 € / 10 Mikrogramm
Verfügbar ab
02-02-2021
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beschreibung
Beschreibung
DAPK3 ist eine Serin-⁄Threoninkinase, die funktional mit Zellmotilität, Kontraktilität glatter Muskelzellen und Zelltodprozessen verbunden ist.
Spezifikation
Spezifikation
NP_001339
Storage Buffer: 50mM Tris, pH 7.5, 150mM NaCl, 0.5mM EDTA, 0.02% Triton X-100, 2mM DTT, 50% glycerol
Store at -80°C. At first use, aliquot and store at -80°C to avoid multiple freeze-thaws.
Dry Ice
DAPK3
Baculovirus
Full Length, Recombinant
Signal Transduction
Kinase Assay
80 kDa
DAPK Kinase Family
Biochemical phospho-specific activity (no antibody)
Ser⁄Thr Kinases: CAMK Group
Z'-LYTE™, Omnia® Bulk Substrate
death-associated protein kinase 3
Kinases & Inhibitors
Serine⁄Threonine Kinases
Human
1613, 7850
DAPK3 (ZIPK)
GST Tag