Learn More
Invitrogen™ DAPK3 (ZIPK) Recombinant Human Protein
DAPK3 is a serine/threonine protein kinase.
Marke:  Invitrogen™ PR7001B
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15408503
  • 1826.00 € / 100 Mikrogramm
Verfügbar ab: 15-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beschreibung
Beschreibung
DAPK3 is functionally linked to cell motility, smooth muscle contractility and cell death processes.
Spezifikation
Spezifikation
NP_001339
50mM Tris, pH 7.5, 150mM NaCl, 0.5mM EDTA, 0.02% Triton X-100, 2mM DTT, 50% glycerol
100μg
RUO - research use only
DAPK3 (ZIPK)
Human
GST Tag
Frozen
Enzyme and Protein Activity Assay, Kinase Assay, Protein Assays and Analysis, Protein Biology
80kDa
Store at -80°C. At first use, aliquot and store at -80°C to avoid multiple freeze-thaws.
Full Length
DAPK Kinase Family
Recombinant
Baculovirus