Learn More
Dapoxetinhydrochlorid, Mikromol™
Beschreibung
Dapoxetinhydrochlorid
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Dapoxetine Hydrochloride |
| CAS | 129938-20-1 |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | Dapoxetine Hydrochloride |
| Versandbedingung | Room Temperature |
| Summenformel | C21 H23 N O . Cl H |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 17034 |
| Synonym | (S)-(+)-Dapoxetine hydrochloride, Dapoxetine hydrochloride, LY 210448 hydrochloride, Priligy, (alphaS)-N,N-Dimethyl-alpha-[2-(1-naphthalenyloxy)ethyl]-benzenemethanamine Hydrochloride (1:1), Benzenemethanamine, N,N-dimethyl-alpha-[2-(1-naphthalenyloxy)ethyl]-, hydrochloride, (S)-, Benzenemethanamine, N,N-dimethyl-alpha-[2-(1-naphthalenyloxy)ethyl]-, hydrochloride, (alphaS)- (9CI) |
| InChI-Formel | InChI=1S/C21H23NO.ClH/c1-22(2)20(18-10-4-3-5-11-18)15-16-23-21-14-8-12-17-9-6-7-13-19(17)21;/h3-14,20H,15-16H2,1-2H3;1H/t20-;/m0./s1 |
| SMILES | Cl.CN(C)[C@@H](CCOc1cccc2ccccc12)c3ccccc3 |
| IUPAC-Name | (1S)-N,N-Dimethyl-3-naphthalin-1-yloxy-1-phenylpropan-1-amin;hydrochlorid |
| Mehr anzeigen |