missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Dapoxetine hydrochloride, Tocris Bioscience™

Selective serotonin reuptake inhibitor

Marke:  RD Systems (Bio-Techne) 4358/50

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00050kg

Menge. 50mg

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 13414624

  • 462.82 € / 50 Milligramm


Voraussichtlicher Liefertermin 25-02-2019
Zum Warenkorb hinzufügen

Beschreibung

Beschreibung

Selective serotonin reuptake inhibitor (SSRI).
Spezifikation

Chemische Identifikatoren

129938-20-1
341.879
dapoxetine hydrochloride, dapoxetine hcl, priligy, ly 210448 hydrochloride, unii-u4oht63mri, dapoxetine hydrochloride, u4oht63mri, ly-210448 hydrochloride, dapoxetine hydrochloride usan, s-n,n-dimethyl-3-naphthalen-1-yloxy-1-phenylpropan-1-amine hydrochloride
(1S)-N,N-dimethyl-3-naphthalen-1-yloxy-1-phenylpropan-1-amine;hydrochloride
C21H24ClNO
IHWDIQRWYNMKFM-BDQAORGHSA-N
71352
CN(C)C(CCOC1=CC=CC2=CC=CC=C21)C3=CC=CC=C3.Cl

Spezifikation

Dapoxetine hydrochloride
129938-20-1
dapoxetine hydrochloride, dapoxetine hcl, priligy, ly 210448 hydrochloride, unii-u4oht63mri, dapoxetine hydrochloride, u4oht63mri, ly-210448 hydrochloride, dapoxetine hydrochloride usan, s-n,n-dimethyl-3-naphthalen-1-yloxy-1-phenylpropan-1-amine hydrochloride
CN(C)C(CCOC1=CC=CC2=CC=CC=C21)C3=CC=CC=C3.Cl
341.879
341.87
50mg
C21H24ClNO
IHWDIQRWYNMKFM-BDQAORGHSA-N
(1S)-N,N-dimethyl-3-naphthalen-1-yloxy-1-phenylpropan-1-amine;hydrochloride
71352
>99%
Videos