Learn More
Dapoxetine Hydrochloride, TRC
Artikelnummer. 17974005
Change view
Click to view available options
Menge:
10 mg
100 mg
500 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
100 Milligramm
500 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
17974005 500 mg 500 Milligramm
17904885 10 mg 10 Milligramm
17914145 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 17974005 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD185700500MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 129938-20-1
Summenformel C21 H23 N O . Cl H
Molekulargewicht (g/mol) 341.87
Synonym (αS)-N,N-Dimethyl-α-[2-(1-naphthalenyloxy)ethyl]-benzenemethanamine Hydrochloride (1:1), Benzenemethanamine, N,N-dimethyl-α-[2-(1-naphthalenyloxy)ethyl]-, hydrochloride, (S)-, Benzenemethanamine, N,N-dimethyl-α-[2-(1-naphthalenyloxy)ethyl]-, hydrochloride, (αS)- (9CI), (S)-(+)-Dapoxetine hydrochloride, Dapoxetine hydrochloride, LY 210448 hydrochloride, Priligy
IUPAC-Name (1S)-N,N-dimethyl-3-naphthalen-1-yloxy-1-phenylpropan-1-amine;hydrochloride
SMILES Cl.CN(C)[C@@H](CCOc1cccc2ccccc12)c3ccccc3
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Dapoxetine Hydrochloride
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 500 mg
InChI-Formel InChI=1S/C21H23NO.ClH/c1-22(2)20(18-10-4-3-5-11-18)15-16-23-21-14-8-12-17-9-6-7-13-19(17)21;/h3-14,20H,15-16H2,1-2H3;1H/t20-;/m0./s1
Formelmasse 341.1546
Reinheit (%) >95%